Tlačiť
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Toluene-o-sulphonyl chloride, Toluene-2-sulphonyl chloride, 2-Toluenesulphonyl chloride
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 132.77 EUR
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
o-Toluenesulphonyl chloride 97%
o-Toluenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
Teplota varu: 254 °C
Teplota tavenia: 10 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024874
Číslo CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
OSN: 3265
ADR: 8,II