Tlačiť
2,4,6-Trichloroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9960-25G OR9960-1G OR9960-5G
APOSOR9960-25GEA 91.33 EUR
APOSOR9960-25G APOSOR9960-1G APOSOR9960-5G
2,4,6-Trichloroaniline
2,4,6-Trichloroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₃N
Mw: 196.46
Teplota varu: 262 °C
Teplota tavenia: 73…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007663
Číslo CAS: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III