Tlačiť
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 1-oxide
OR9945-100G OR9945-25G OR9945-5G
APOSOR9945-100GEA 549.14 EUR
APOSOR9945-100G APOSOR9945-25G APOSOR9945-5G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093995
Číslo CAS: 122307-41-9