Tlačiť
Piperidin-4-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 0 EUR
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Piperidin-4-ol 95%
Piperidin-4-ol
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 108…114 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 86…90 °C
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005999
Číslo CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1