Tlačiť
3-Methylanthranil acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
OR9942-100G OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA 34.9 EUR
APOSOR9942-100G APOSOR9942-25G
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 174…177 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007745
Číslo CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2