Tlačiť
2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9940-100G OR9940-25G
APOSOR9940-100GEA 235.06 EUR
APOSOR9940-100G APOSOR9940-25G
2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
2-Methoxy-6-methylpyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota varu: 156 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112507
Číslo CAS: 63071-03-4
OSN: 1993
ADR: 3,III