Tlačiť
3-Chloro-o-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9938-100G OR9938-25G
APOSOR9938-100GEA 83.03 EUR
APOSOR9938-100G APOSOR9938-25G
3-Chloro-o-toluic acid 98%
3-Chloro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Teplota tavenia: 163…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053312
Číslo CAS: 7499-08-3