Tlačiť
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 583.63 EUR
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 125…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010645
Číslo CAS: 2199-44-2