Tlačiť
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(tert-Butyl) 4-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-5GEA 63.29 EUR
APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₁NO₄
Mw: 267.3208 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179394
Číslo CAS: 86770-31-2