Tlačiť
2,4-Dimethylpyrrole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9930-5G OR9930-25G
APOSOR9930-5GEA 83.03 EUR
APOSOR9930-5G APOSOR9930-25G
2,4-Dimethylpyrrole 98%
2,4-Dimethylpyrrole
Vzorec: C₆H₉N
Teplota varu: 165…167 °C
Hustota: 0,924 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192088
Číslo CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2