Tlačiť
Ethyl 2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
OR9926-1G OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA 24.91 EUR
APOSOR9926-1G APOSOR9926-5G
Ethyl 2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Mw: 167.2050 g/mol
Teplota tavenia: 122…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01365811
Číslo CAS: 2199-51-1