Tlačiť
Coumarin-3-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
OR9923-25G OR9923-5G OR9923-100G OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA 83.03 EUR
APOSOR9923-25G APOSOR9923-5G APOSOR9923-100G APOSOR9923-500G
Coumarin-3-carboxylic acid 97%
Coumarin-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₄
Teplota tavenia: 189…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006852
Číslo CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III