Tlačiť
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
OR9914-1G OR9914-5G OR9914-25G
APOSOR9914-1GEA 24.91 EUR
APOSOR9914-1G APOSOR9914-5G APOSOR9914-25G
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Mw: 212.05 g/mol
Teplota tavenia: 171…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426696
Číslo CAS: 61272-71-7