Tlačiť
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-1H-indazol-3-amine
OR9913-1G OR9913-5G OR9913-25G
APOSOR9913-1GEA 24.91 EUR
APOSOR9913-1G APOSOR9913-5G APOSOR9913-25G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Mw: 212.05 g/mol
Teplota tavenia: 237…240 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05665872
Číslo CAS: 404827-77-6