Tlačiť
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9912-1G OR9912-500MG OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA 225.83 EUR
APOSOR9912-1G APOSOR9912-500MG APOSOR9912-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota tavenia: 61…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021074
Číslo CAS: 52191-15-8