Tlačiť
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Methylthio)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-(methylthio)phenyl)ethanone
OR9903-1G OR9903-5G
APOSOR9903-1GEA 75.01 EUR
APOSOR9903-1G APOSOR9903-5G
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Vzorec: C₉H₉BrOS
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094708
Číslo CAS: 42445-46-5
OSN: 3261
ADR: 8,III