Tlačiť
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(4-iodophenyl)ethanone, 4-Iodophenacyl bromide
OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 24.95 EUR
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrIO
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01360521
Číslo CAS: 31827-94-8
OSN: 1759
ADR: 8,III