Tlačiť
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
OR9901-100G OR9901-25G
APOSOR9901-100GEA 151.01 EUR
APOSOR9901-100G APOSOR9901-25G
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Mw: 277.94
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000200
Číslo CAS: 99-73-0
OSN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412