Tlačiť
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR9900-1G OR9900-25G OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA 49.74 EUR
APOSOR9900-1G APOSOR9900-25G APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
2,2'-Dibromoacetophenone
Vzorec: C₈H₆Br₂O
Teplota varu: 90…92 °C/0,02mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044660
Číslo CAS: 49851-55-0
OSN: 3265
ADR: 8,II