Tlačiť
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [4-(Piperidin-1-yl)phenyl]methylamine
OR9881-1G OR9881-250MG
APOSOR9881-1GEA 452.47 EUR
APOSOR9881-1G APOSOR9881-250MG
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Mw: 190.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659080
Číslo CAS: 214759-73-6
OSN: 2735
ADR: 8 III