Tlačiť
2-Amino-5-chlorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 143.6 EUR
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-chlorophenol 97%
2-Amino-5-chlorophenol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Teplota tavenia: 145…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093863
Číslo CAS: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3