Tlačiť
2-(Phenylsulphonyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9876-250G OR9876-25G OR9876-100G
APOSOR9876-250GEA 129.56 EUR
APOSOR9876-250G APOSOR9876-25G APOSOR9876-100G
2-(Phenylsulphonyl)aniline
2-(Phenylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂S
Mw: 233.2862 g/mol
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007706
Číslo CAS: 4273-98-7
EINECS: 224-271-1