Tlačiť
3-Nitrosalicylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitrosalicylic Acid, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
OR9864-1G OR9864-25G OR9864-100G
APOSOR9864-1GEA 24.91 EUR
APOSOR9864-1G APOSOR9864-25G APOSOR9864-100G
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₅
Mw: 183.1183 g/mol
Teplota tavenia: 142…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024240
Číslo CAS: 85-38-1