Tlačiť
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-4-methoxybenzohydrazide
OR9848-10G OR9848-1G OR9848-5G
APOSOR9848-10GEA 439.82 EUR
APOSOR9848-10G APOSOR9848-1G APOSOR9848-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₃
Mw: 182.18 g/mol
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797386
Číslo CAS: 41697-08-9