Tlačiť
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9839-250MG OR9839-500MG OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA 116.33 EUR
APOSOR9839-250MG APOSOR9839-500MG APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₂
Teplota tavenia: 142…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797375
Číslo CAS: 5196-95-2