Tlačiť
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(tert-Butyl)-7-azaindole
OR9836-10G OR9836-1G OR9836-5G
APOSOR9836-10GEA 655.72 EUR
APOSOR9836-10G APOSOR9836-1G APOSOR9836-5G
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂
Mw: 174.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02083381
Číslo CAS: 86847-74-7