Tlačiť
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: alpha-(Aminomethyl)-4-chlorobenzyl alcohol
OR9825-1G OR9825-500MG
APOSOR9825-1GEA 358.2 EUR
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
Teplota tavenia: 93…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797373
Číslo CAS: 41870-82-0