Tlačiť
Phthalazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[d]pyridazine
OR9815-100G OR9815-25G OR9815-5G
APOSOR9815-100GEA 340.95 EUR
APOSOR9815-100G APOSOR9815-25G APOSOR9815-5G
Phthalazine 98%
Phthalazine
Vzorec: C₈H₆N₂
Teplota varu: 315…317 °C/760mmHg
Teplota tavenia: 89…92 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006908
Číslo CAS: 253-52-1