Tlačiť
4-Chliranilin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 191.07 EUR
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Chliranilin
4-Chliranilin
Vzorec: C₆H₆ClN
Mw: 127.57
Teplota varu: 232 °C
Teplota tavenia: 67…72 °C
Hustota: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007835
Číslo CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
OSN: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136