Tlačiť
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)benzonitrile
OR9802-1G OR9802-5G
APOSOR9802-1GEA 66.99 EUR
APOSOR9802-1G APOSOR9802-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₈N₄
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368016
Číslo CAS: 112809-25-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III