Tlačiť
3-Isopropoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9794-1G OR9794-5G
APOSOR9794-1GEA 136.59 EUR
APOSOR9794-1G APOSOR9794-5G
3-Isopropoxybenzoic acid
3-Isopropoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01922170
Číslo CAS: 60772-67-0