Tlačiť
5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR9778-100G OR9778-25G
APOSOR9778-100GEA 47.73 EUR
APOSOR9778-100G APOSOR9778-25G
5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 184…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007845
Číslo CAS: 89-54-3