Tlačiť
4-Bromobenzyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
OR9776-25G OR9776-5G
APOSOR9776-25GEA 58.16 EUR
APOSOR9776-25G APOSOR9776-5G
4-Bromobenzyl chloride
4-Bromobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 106…107 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 37…41 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040867
Číslo CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
OSN: 3261
ADR: 8,II