Tlačiť
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9760-250MG OR9760-1G
APOSOR9760-250MGEA 24.95 EUR
APOSOR9760-250MG APOSOR9760-1G
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₆H₂₄BNO₂
Mw: 273.18 g/mol
Teplota varu: 396 °C
Teplota tavenia: 108.5…109.5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08060504
Číslo CAS: 852227-90-8