Tlačiť
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR9756-10G OR9756-1G OR9756-5G
APOSOR9756-10GEA 1182.86 EUR
APOSOR9756-10G APOSOR9756-1G APOSOR9756-5G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₁₁ClN₂O
Mw: 234.69 g/mol
Teplota tavenia: 57.5…58.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03421620
Číslo CAS: 61226-20-8