Tlačiť
2-Amino-3-bromophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9739-1G OR9739-250MG OR9739-5G
APOSOR9739-1GEA 66.59 EUR
APOSOR9739-1G APOSOR9739-250MG APOSOR9739-5G
2-Amino-3-bromophenol 95%
2-Amino-3-bromophenol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08445676
Číslo CAS: 116435-77-9