Tlačiť
2-Bromo-6-nitrophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9738-100G OR9738-25G OR9738-5G
APOSOR9738-100GEA 97.87 EUR
APOSOR9738-100G APOSOR9738-25G APOSOR9738-5G
2-Bromo-6-nitrophenol 98%
2-Bromo-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683216
Číslo CAS: 13073-25-1