Tlačiť
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 39.79 EUR
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
3-Bromo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Teplota tavenia: 65…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08445675
Číslo CAS: 76361-99-4