Tlačiť
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate
OR9735-1G OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA 24.95 EUR
APOSOR9735-1G APOSOR9735-250MG
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₈ClNO₂S
Teplota tavenia: 46…47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02956798
Číslo CAS: 7238-62-2