Tlačiť
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyridin-4-yl-benzoic acid
OR9724-1G OR9724-250MG
APOSOR9724-1GEA 34.9 EUR
APOSOR9724-1G APOSOR9724-250MG
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114574
Číslo CAS: 4385-76-6