Tlačiť
3-Chlorothioanisole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
OR9711-100G OR9711-25G OR9711-5G
APOSOR9711-100GEA 415.16 EUR
APOSOR9711-100G APOSOR9711-25G APOSOR9711-5G
3-Chlorothioanisole 97%
3-Chlorothioanisole
Vzorec: C₇H₇ClS
Teplota varu: 218 °C
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00040127
Číslo CAS: 4867-37-2