Tlačiť
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9708-25G OR9708-5G OR9708-100G
APOSOR9708-25GEA 139.4 EUR
APOSOR9708-25G APOSOR9708-5G APOSOR9708-100G
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₅ClN₂
Mw: 186.69 g/mol
Teplota tavenia: 203 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013461
Číslo CAS: 118427-29-5