Tlačiť
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2,6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9702-100G OR9702-25G OR9702-1G
APOSOR9702-100GEA 259.93 EUR
APOSOR9702-100G APOSOR9702-25G APOSOR9702-1G
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
2,6-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₇Cl₃N₂
Teplota tavenia: 225 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012930
Číslo CAS: 50709-36-9
EINECS: 256-730-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III