Tlačiť
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-4-methylthiophene
OR9699-1G OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA 359.41 EUR
APOSOR9699-1G APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Vzorec: C₆H₉NS
Teplota varu: 42…46 °C/0,1mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06657973
Číslo CAS: 104163-39-5
OSN: 2735
ADR: 8,III