Tlačiť
3-Nitrobenzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Nitrophenyl)(phenyl)methanone, m-Nitrobenzophenone
OR9685-25G OR9685-100G
APOSOR9685-25GEA 241.48 EUR
APOSOR9685-25G APOSOR9685-100G
3-Nitrobenzophenone 98%
3-Nitrobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉NO₃
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007257
Číslo CAS: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9