Tlačiť
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9680-1G OR9680-5G
APOSOR9680-1GEA 142 EUR
APOSOR9680-1G APOSOR9680-5G
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₅NO₂
Teplota varu: 53…57 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 30…34 °C
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797459
Číslo CAS: 62254-74-4
OSN: 1325
ADR: 4.1,III