Tlačiť
2-Bromo-4-chlorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
OR9677-100G OR9677-25G
APOSOR9677-100GEA 63.38 EUR
APOSOR9677-100G APOSOR9677-25G
2-Bromo-4-chlorotoluene
2-Bromo-4-chlorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 114…12mm °C
Hustota: 156 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060650
Číslo CAS: 27139-97-5