Tlačiť
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Fmoc-Cys(SO3H)-OH·disodium salt
OR967361-1G OR967361-5G
APOSOR967361-1GEA 295.61 EUR
APOSOR967361-1G APOSOR967361-5G
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Vzorec: C₁₈H₁₅NNa₂O₇S₂
Mw: 467.418 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00237016
Číslo CAS: 163558-30-3