Tlačiť
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Methyl-2-[(methylamino)methyl]-1H-benzimidazole
OR9671-1G OR9671-250MG
APOSOR9671-1GEA 401.36 EUR
APOSOR9671-1G APOSOR9671-250MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄ClN₃
Mw: 211.7 g/mol
Teplota tavenia: 81.5…84.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12027123
Číslo CAS: 137898-62-5