Tlačiť
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-Aminophenyl)-4-methylpiperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR9659-1G OR9659-5G
APOSOR9659-1GEA 24.91 EUR
APOSOR9659-1G APOSOR9659-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
Mw: 191.28 g/mol
Teplota tavenia: 98…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435857
Číslo CAS: 148546-99-0
OSN: 3263
ADR: 8 II